Stampa…
18-Crown-6 ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
C0860-100G C0860-25G C0860-5G
TCIAC0860-100GEA 137 EUR
TCIAC0860-100G TCIAC0860-25G TCIAC0860-5G
18-Crown-6 ≥98.0% (by GC)
18-Crown-6
Formula: C₁₂H₂₄O₆
Punto di ebollizione: 190°C
Punto di fusione: 37…39 °C
Densità: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005113
CAS Number: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 14,02602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863edf00c424d4bd528953c3f2d0942b1eef685b&vid=863edf00c424d4bd528953c3f2d0942b1eef685b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency