Stampa…
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
46943.GH 46943.HW 46943.HX
46943.GHEA 85 EUR
46943.GH 46943.HW 46943.HX
Molibdeno ≥99.95% (metals basis), in fogli, Spessore: 0.05 mm (0.002 in)
Molibdeno
Formula: Mo
Peso molecolare: 95.94 g/mol
Punto di ebollizione: 3617
Punto di fusione: 2622
Densità: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003465
CAS Number: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317