Stampa…
Gadolinio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito Standard monoelemento per ICP
Fornitore: ACTIVE MOTIF
C021.2NP.L1 C021.2NP.L25 C021.2NP.L5
ACSDC021.2NP.L1EA 92.5 EUR
ACSDC021.2NP.L1 ACSDC021.2NP.L25 ACSDC021.2NP.L5
Gadolinio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di gadolinio