tri-Potassio fosfato, anidro, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
0645-100GEA
93.7
EUR
0645-100G
0645-500G
tri-Potassio fosfato, anidro, per analisi
tri-Potassio fosfato
Formula:
K₃O₄P Peso molecolare: 212,27 g/mol Punto di fusione: 1340 °C Densità: 2,564 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036295 CAS Number: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Merck Index: 12,07830 |
Heavy Metals | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.02% |
Iron | ≤0.003% |
Purity | ≥97% |