Stampa…
2-Butyne-1-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Butyn-1-ol, But-2-yn-1-ol, 1-Hydroxy-2-butyne
B0712-25ML B0712-5ML
TCIAB0712-25MLEA 112 EUR
TCIAB0712-25ML TCIAB0712-5ML
2-Butyne-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Butyne-1-ol
Formula: C₄H₆O
Peso molecolare: 70,09 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 0,9483 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 55°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002914
CAS Number: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&vid=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %