Bis(2-ethylhexyl)amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₆H₃₅N Punto di ebollizione: 281,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: < –60 °C Densità: 0,8062 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 121°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009489 CAS Number: 106-20-7 EINECS: 203-372-4 UN: 2922 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |