Stampa…
Perfluoro-tert-butanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Perfluoro-t-butanol, Nonafluoro-tert-butyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-trifluoromethyl-2-propanol, Perfluoro-tert-butyl alcohol
N0692-1G N0692-5G N0692-25G
TCIAN0692-1GEA 22 EUR
TCIAN0692-1G TCIAN0692-5G TCIAN0692-25G
Perfluoro-tert-butanol ≥98.0% (by GC)
Perfluoro-tert-butanol
Formula: C₄HF₉O
Peso molecolare: 236,04 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,693 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042092
CAS Number: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8c1b1ffcd781d60932f1ce206db7777b3eab1fd&vid=c8c1b1ffcd781d60932f1ce206db7777b3eab1fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %