Fenolftaleina ACS
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
C₂₀H₁₄O₄ Punto di fusione: 258…262 °C Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005913 CAS Number: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 REACH: 01-2119498295-24 Merck Index: 14,07243 |
|
Clarity of Alcohol Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 8 – 10) | Pass |