Stampa…
2-Butynoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T1199-1G T1199-25G T1199-5G
TCIAT1199-1GEA 26 EUR
TCIAT1199-1G TCIAT1199-25G TCIAT1199-5G
2-Butynoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Butynoic acid
Formula: C₄H₄O₂
Peso molecolare: 84,07 g/mol
Punto di ebollizione: 203°C
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 0,9641 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004363
CAS Number: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb758fecbed849a92121ce27d9f95cb04253d789&vid=bb758fecbed849a92121ce27d9f95cb04253d789&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C