Stampa…
Urea ≥99.0% (by total nitrogen basis) for biochemical research
Fornitore: TCI
Attenzione
U0077-25G U0077-5G
TCIAU0077-25GEA 24 EUR
TCIAU0077-25G TCIAU0077-5G
Urea ≥99.0% (by total nitrogen basis) for biochemical research
Urea
Formula: NH₂CONH₂
Punto di ebollizione: 197 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 135°C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008022
CAS Number: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 14,09867
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35e6d8f93582e894c552eefaf8c7e655b3799ab9&vid=e9715d6ac184f13efbaae1df27849cdcbb2a6823&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Protein denaturation test to pass test
Suitability for protein-analysis to pass test