Stampa…
Di-tert-butyl pyrocarbonate ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D1547-100G D1547-25G D1547-500G
TCIAD1547-100GEA 65 EUR
TCIAD1547-100G TCIAD1547-25G TCIAD1547-500G
Di-tert-butyl pyrocarbonate ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Formula: C₁₀H₁₈O₅
Peso molecolare: 218,25 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 20…23 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 47°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008805
CAS Number: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e76f79d85fb16c6a3086962a76d1e9631e52b271&vid=9b554da4de6439d30530f5ff0c530c94a95c171d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %