Stampa…
3-Hydroxypropiononitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0450-25ML C0450-100ML
TCIAC0450-25MLEA 25 EUR
TCIAC0450-25ML TCIAC0450-100ML
3-Hydroxypropiononitrile ≥98.0% (by GC)
3-Hydroxypropiononitrile
Formula: C₃H₅NO
Punto di ebollizione: 221°C
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 137°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002826
CAS Number: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 14,03794
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38a2b321fec732a7ef21a5a66a116b4ebf4466c6&vid=38a2b321fec732a7ef21a5a66a116b4ebf4466c6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %