Stampa…
Cloroacetammide ≥98.0% (by GC) for biochemical research
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Chloroacetamide
C2536-25G C2536-5G
TCIAC2536-25GEA 33 EUR
TCIAC2536-25G TCIAC2536-5G
Cloroacetammide ≥98.0% (by GC) for biochemical research
Cloroacetammide
Formula: C₂H₄ClNO
Peso molecolare: 93,51 g/mol
Punto di ebollizione: 225°C
Punto di fusione: 115…117 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008027
CAS Number: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf1c5234d2c71c79ac306e5d726e44dc845fd8e2&vid=17d47b2bc5e9bd9a725711c7e9ecc61539dcb228&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test