Stampa…
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1070-25G D1070-250G
TCIAD1070-25GEA 56 EUR
TCIAD1070-25G TCIAD1070-250G
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Formula: C₈Cl₂N₂O₂
Punto di ebollizione: 396 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 209…214 °C
Densità: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001593
CAS Number: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac526ecd4eb70c15b450a4724d402864d777ca8&vid=8ac526ecd4eb70c15b450a4724d402864d777ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %