Stampa…
Monomethyl phthalate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14780.09 A14780.18 A14780.30
A14780.09EA 42.5 EUR
A14780.09 A14780.18 A14780.30
Monomethyl phthalate ≥97%
Monomethyl phthalate
Purity: 97% CAS No.: 4376-18-5 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 81-84° Beilstein Reference: 2048766
Formula: C₉H₈O₄
Punto di fusione: 81…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002466
CAS Number: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6