Stampa…
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Aminophenylsulphurpentafluoride, 3-Aminophenylsulphur pentafluoride
H35190.03 H35190.05 H35190.06
H35190.03EA 66.7 EUR
H35190.03 H35190.05 H35190.06
3-(Pentafluorothio)aniline ≥97%
3-(Pentafluorothio)aniline
Formula: C₆H₆F₅NS
Peso molecolare: 218,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674199
CAS Number: 2993-22-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III