4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Benzylpiperidin-4-ol
A15664.03
A15664.06
A15664.14
A15664.03EA
41.7
EUR
A15664.03
A15664.06
A15664.14
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
4-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 51135-96-7
Molecular Formula: C12H17NO
Formula Weight: 191.27
Melting Point: ca 80°
Beilstein Reference: 1451803
Formula:
C₁₂H₁₇NO Peso molecolare: 191,27 g/mol Punto di fusione: ∼ 80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023147 CAS Number: 51135-96-7 EINECS: 257-003-7 |