1-Butyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 105°C |
MDL Number:
MFCD03844777 CAS Number: 61715-75-1 |
|
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |