Stampa…
Palladio soluzione standard, 10.000 mg/l Pd in 10% acido nitrico Standard monoelemento per ICP
Fornitore: CPACHEM
C142.10NP.L1 C142.10NP.L25 C142.10NP.L5
ACSDC142.10NP.L1EA 1030 EUR
ACSDC142.10NP.L1 ACSDC142.10NP.L25 ACSDC142.10NP.L5
Palladio soluzione standard, 10.000 mg/l Pd in 10% acido nitrico Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di palladio