Stampa…
Germanio soluzione standard, 10.000 mg/l Ge in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) Standard monoelemento per ICP
Fornitore: CPACHEM
C122.5N1FP.L1 C122.5N1FP.L25 C122.5N1FP.L5
ACSDC122.5N1FP.L1EA 176 EUR
ACSDC122.5N1FP.L1 ACSDC122.5N1FP.L25 ACSDC122.5N1FP.L5
Germanio soluzione standard, 10.000 mg/l Ge in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di germanio