Stampa…
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
A18210.06 A18210.14
A18210.06EA 36.5 EUR
A18210.06 A18210.14
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3153-44-4 Molecular Formula: C11H12O4 Formula Weight: 208.21 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 785074
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Peso molecolare: 208,21 g/mol
Punto di fusione: 147…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002795
CAS Number: 3153-44-4
EINECS: 221-593-4