Indium(III) hydroxide ≥99.8% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 20661-21-6
Molecular Formula: In(OH)3
Formula Weight: 165.84
Physical Form: Powder
Melting Point: 150° -H2O
MDL No.: MFCD00011056
Formula:
H₃InO₃ Punto di fusione: 150 °C (-H₂O) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011056 CAS Number: 20661-21-6 EINECS: 243-947-7 |