Stampa…
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L03256.06 L03256.14
L03256.06EA 71 EUR
L03256.06 L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinate ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinate
Purity: 97% CAS No.: 1721-26-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Recognizable Boiling Point: 107-108°/13mm Beilstein Reference: 118200 MDL No.: MFCD00006336
Formula: C₉H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 107…108 °C (13 mmHg)
Densità: 1,070
Flash Pt: 102 °C (215 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006336
CAS Number: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4