Stampa…
5-Methylisophthalic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25496.06 B25496.03
B25496.06EA 72 EUR
B25496.06 B25496.03
5-Methylisophthalic acid ≥98%
5-Methylisophthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 499-49-0 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 296-300° MDL No.: MFCD00013986
Formula: C₉H₈O₄
Punto di fusione: 296…300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013986
CAS Number: 499-49-0
EINECS: 207-881-2