Stampa…
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
B25683.14 B25683.06
B25683.14EA 197 EUR
B25683.14 B25683.06
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 214822-96-5 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 89-91° MDL No.: MFCD06797457
Formula: C₈H₇FO₃
Peso molecolare: 170,14 g/mol
Punto di fusione: 89…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797457
CAS Number: 214822-96-5