Stampa…
Homophthalic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15538.09 A15538.18
A15538.09EA 56.8 EUR
A15538.09 A15538.18
Homophthalic anhydride ≥97%
Homophthalic anhydride
Purity: 97+% CAS No.: 703-59-3 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 5244
Formula: C₉H₆O₃
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Punto di fusione: 140…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006894
CAS Number: 703-59-3
EINECS: 211-873-4