Stampa…
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
H26204.03 H26204.06
H26204.03EA 74.1 EUR
H26204.03 H26204.06
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Purity: 99% CAS No.: 14804-39-8 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 85-92° MDL No.: MFCD00024537
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Punto di fusione: 85…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024537
CAS Number: 14804-39-8