1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
L14646.03
L14646.06
L14646.14
L14646.03EA
52.6
EUR
L14646.03
L14646.06
L14646.14
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 22385-77-9
Molecular Formula: C14H21Br
Formula Weight: 269.23
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2091559
Formula:
C₁₄H₂₁Br Peso molecolare: 269,23 g/mol Punto di fusione: 62…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00796945 CAS Number: 22385-77-9 |