4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-(2-Methoxyethyl) phenol
B23548.09
B23548.18
B23548.09EA
44.9
EUR
B23548.09
B23548.18
4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 56718-71-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Melting Point: 43-45°
MDL No.: MFCD00017537
Formula:
C₉H₁₂O₂ Peso molecolare: 152,19 g/mol Punto di fusione: 43…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017537 CAS Number: 56718-71-9 EINECS: 260-354-9 |