Stampa…

2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene

F0661-25G F0661-5G
TCIAF0661-25GEA 135 EUR
TCIAF0661-25G TCIAF0661-5G
2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di ebollizione: 111°C
Punto di fusione: 19°C
MDL Number: MFCD03412242
CAS Number: 437-86-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b2ded5c35b13ab26626c3704fc8006e8111b67b&vid=1b2ded5c35b13ab26626c3704fc8006e8111b67b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR