Benzyl chloromethyl ether ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₉ClO Punto di ebollizione: 56°C Flash Pt: 91°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000886 CAS Number: 3587-60-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |