Benzyl chloromethyl ether 75%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₉ClO Punto di ebollizione: 102 °C (14 mmHg) Densità: 1,13 g/cm³ Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000886 CAS Number: 3587-60-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥70 % |