Stampa…
3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
L13743.06 L13743.03
L13743.06EA 97.8 EUR
L13743.06 L13743.03
3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 603-80-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 2613791 MDL No.: MFCD00671541
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di fusione: 142…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671541
CAS Number: 603-80-5