Stampa…
3-Bromo-5-methylanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-methoxytoluene, 1-Bromo-3-methoxy-5-methylbenzene
B3526-1G B3526-5G
TCIAB3526-1GEA 17 EUR
TCIAB3526-1G TCIAB3526-5G
3-Bromo-5-methylanisole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-5-methylanisole
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 122°C
MDL Number: MFCD08061916
CAS Number: 29578-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c04e0e93f0d129da695543e7f97c9e31043247f0&vid=c04e0e93f0d129da695543e7f97c9e31043247f0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %