Stampa…

2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B3712-1G B3712-5G
TCIAB3712-1GEA 38 EUR
TCIAB3712-1G TCIAB3712-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,0300 g/mol
Punto di ebollizione: 136°C
MDL Number: MFCD00134555
CAS Number: 41085-43-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e44f8e91a94bd26e1084614ad33be5f9967893&vid=a0e44f8e91a94bd26e1084614ad33be5f9967893&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR