2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Dibromo-2-methyl-5-nitrobenzene
L13102.06
L13102.14
L13102.06EA
56.9
EUR
L13102.06
L13102.14
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Purity: 95%
CAS No.: 110127-07-6
Molecular Formula: C7H5Br2NO2
Formula Weight: 294.94
Melting Point: 54-57°
Beilstein Reference: 3259701
Formula:
C₇H₅Br₂NO₂ Peso molecolare: 294,94 g/mol Punto di fusione: 54…57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151807 CAS Number: 110127-07-6 |