5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 159277-47-1
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
MDL No.: MFCD15144620
Formula:
C₇H₅BrF₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15144620 CAS Number: 159277-47-1 |