Stampa…
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26063.14 H26063.06
H26063.14EA 235 EUR
H26063.14 H26063.06
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-3-hexylbenzene
Purity: 97+% CAS No.: 38409-59-5 Molecular Formula: C12H17Br Formula Weight: 241.17 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 90-98°/5mm MDL No.: MFCD09909567
Formula: C₁₂H₁₇Br
Punto di ebollizione: 90…98 °C (5 mmHg)
Densità: 1,179
Flash Pt: >120 °C (248 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909567
CAS Number: 38409-59-5