Stampa…
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33757.03 H33757.06
H33757.03EA 92.5 EUR
H33757.03 H33757.06
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425705
CAS Number: 116465-48-6