Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
L17587.06
L17587.18
L17587.06EA
29.6
EUR
L17587.06
L17587.18
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 4247-02-3
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 2642305
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Peso molecolare: 194,23 g/mol Punto di fusione: 74…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020167 CAS Number: 4247-02-3 EINECS: 224-208-8 |