2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 16932-45-9
Molecular Formula: C8H9BrO2
Formula Weight: 217.06
Melting Point: 91-94°
MDL No.: MFCD07780177
Formula:
C₈H₉BrO₂ Punto di fusione: 91…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07780177 CAS Number: 16932-45-9 |