Stampa…
3-Bromo-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxy-2-nitrobenzene
B3486-1G B3486-5G
TCIAB3486-1GEA 21 EUR
TCIAB3486-1G TCIAB3486-5G
3-Bromo-2-nitroanisole ≥98.0% (by GC)
3-Bromo-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆BrNO₃
Punto di ebollizione: 131°C
MDL Number: MFCD11101044
CAS Number: 500298-30-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca88bd6044d8e39a167ca1afa59ce5e717cbced4&vid=ca88bd6044d8e39a167ca1afa59ce5e717cbced4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C