4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6358-64-1
Molecular Formula: C8H10ClNO2
Formula Weight: 187.63
Flash Point: 163°(325°F)
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 880445
MDL No.: MFCD00014893
Formula:
C₈H₁₀ClNO₂ Punto di fusione: 118…121 °C Flash Pt: 163 °C (325 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014893 CAS Number: 6358-64-1 EINECS: 228-782-0 |