Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 4-methoxyphenylacetate
Purity: 97+%
CAS No.: 23786-14-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.23
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Peso molecolare: 180,23 g/mol Punto di ebollizione: 157…159 °C (19 mmHg) Densità: 1,135 Flash Pt: >100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008454 CAS Number: 23786-14-3 EINECS: 245-886-1 |