Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L03929.06
L03929.14
L03929.06EA
34.4
EUR
L03929.06
L03929.14
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Ethyl phenylcyanoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 4553-07-5
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Peso molecolare: 189,21 g/mol Punto di ebollizione: 274…275 °C Densità: 1,090 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001866 CAS Number: 4553-07-5 EINECS: 224-921-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |