Stampa…
Rhodium, nero ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
12353.02 12353.04
12353.02EA 1219 EUR
12353.02 12353.04
Rhodium, nero ≥99.9% (metals basis)
Rhodium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-16-6 Physical Form: Black powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011201
Formula: Rh
Peso molecolare: 102,9 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011201
CAS Number: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1,III