2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 681812-07-7
Molecular Formula: C8H5BF6O2
Formula Weight: 257.93
Melting Point: ca 150°
MDL No.: MFCD04039321
Formula:
C₈H₅BF₆O₂ Punto di fusione: ∼ 150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039321 CAS Number: 681812-07-7 |