Stampa…
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
E0718-25G E0718-5G
TCIAE0718-25GEA 134 EUR
TCIAE0718-25G TCIAE0718-5G
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole ≥98.0% (by GC)
4,5-Dimethyl-2-ethylthiazole
Formula: C₇H₁₁NS
Punto di ebollizione: 185°C
Flash Pt: 74°C
MDL Number: MFCD00053125
CAS Number: 873-64-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa254077edccc01ac0f5b65622b902eeb0dfca8a&vid=fa254077edccc01ac0f5b65622b902eeb0dfca8a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %