4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Methyl-p-anisidine
177220010
177220100
ACRO177220010EA
37.2
EUR
ACRO177220010
ACRO177220100
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Formula:
C₈H₁₁NO Peso molecolare: 137,18 g/mol Punto di ebollizione: 135…136 °C (19 mmHg) Punto di fusione: 33…36 °C Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008399 CAS Number: 5961-59-1 EINECS: 227-735-1 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to grey-brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 36 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |