4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
H32680.MD
H32680.03
H32680.MDEA
58.1
EUR
H32680.MD
H32680.03
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 199287-52-0
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD08458005
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Peso molecolare: 158,11 g/mol Punto di fusione: 68…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08458005 CAS Number: 199287-52-0 |